Principaux documents
8.52097
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(biotin)-OH
≥95% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Lys(biotin)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-biotinyl-L-lysine
500 MG
436,00 $
1 G
780,00 $
25 G
3 440,00 $
5 G
3 870,00 $
436,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
436,00 $
1 G
780,00 $
25 G
3 440,00 $
5 G
3 870,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H38N4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
436,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-Lys(biotin)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥85.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
biotin
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S1[C@H]([C@H]5NC(=O)N[C@H]5C1)CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C31H38N4O6S/c36-27(15-6-5-14-26-28-25(18-42-26)33-30(39)35-28)32-16-8-7-13-24(29(37)38)34-31(40)41-17-23-21-11-3-1-9-19(21)20-10-2-4-12-22(20)23/h1-4,9-12,23-26,28H,5-8,13-18H2,(H,32,36)(H,34,40)(H,37,38)(H2,33,35,39)/t24-,25-,26-,28-/m0/s1
Clé InChI
OFIBQNGDYNGUEZ-OBXRUURASA-N
Description générale
A modified lysine derivative for the preparation of biotin-labeled peptides by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
Application
  • Supplemental Information for: Describes the reaction of amino functionalized resin with HCTU-activated Fmoc-Lys(biotin)-OH in DMF to install a biocytin molecule. Fmoc was deprotected by 20% (K Sapkota, JK Lucas, JW Faulkner, MF Lichte, YL Guo, tandf.figshare.com).
Liaison
Replaces: 04-12-1237
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 85.0 % (a/a)
Solubility (0,1 mmole in 1 ml NMP): clearly soluble
Water (K. F.): ≤ 3.0 %
This product can contain up to 10% DMF in order to assure an ideal solubility.
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.