Principaux documents
8.51097
Sigma-Aldrich
6-Azido-hexanoic acid
Novabiochem®
Synonyme(s) :
6-Azido-hexanoic acid
1 G
313,00 $
5 G
1 500,00 $
313,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
313,00 $
5 G
1 500,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
313,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
oil
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[N+](=[N-])=NCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
Clé InChI
JCORXJUUSVCJEP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6-Azido-hexanoic acid is a building block used to introduce a clickable azido group to amino group for use in click chemistry, protein labeling, peptide synthesis, and surface modifications.
Application
Recent applications of 6-azido-hexanoic acid involving click chemistry:
  • In the synthesis of cellulose-based click scaffolds.[1]
  • In the functionalization of a novel ethynylzinc (II) phthalocyanine compound via click chemistry.[2]
  • In the production of peptide microarrays via catalyst-free click chemistry.[3]
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): colorless to slight yellow to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
ADIBO-based ?click? chemistry for diagnostic peptide micro-array fabrication: physicochemical and assay characteristics
Prim D, et al.
Molecules (Basel), 18, 9833-9833 (2013)