QBD10512
Azido-dPEG®8-acid
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
1 510,00 $
About This Item
1 510,00 $
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Groupe fonctionnel
azide
carboxylic acid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C19H37N3O10/c20-22-21-2-4-26-6-8-28-10-12-30-14-16-32-18-17-31-15-13-29-11-9-27-7-5-25-3-1-19(23)24/h1-18H2,(H,23,24)
Clé InChI
URUGOEBULOZLBF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable