Principaux documents
714291
Sigma-Aldrich
(S)-5-Azido-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Fmoc-5-azido-L-norvaline, Fmoc-L-δ-azidoornithine, Fmoc-Orn(N2)-OH
250 MG
546,00 $
546,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
546,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H20N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
546,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
(S)-5-Azido-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid, ≥97.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 3.5±0.3°, c = 1 in ethyl acetate
Composition
carbon, 62.2-63.9%
nitrogen, 14.3-15.1%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CCCN=[N+]=[N-])NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H20N4O4/c21-24-22-11-5-10-18(19(25)26)23-20(27)28-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,23,27)(H,25,26)/t18-/m0/s1
Clé InChI
TVPIDQLSARDIPX-SFHVURJKSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lucio Litti et al.
Nanoscale, 10(3), 1272-1278 (2018-01-03)
Multimodal contrast agents offer new interesting diagnostic possibilities, summing the benefits of multiple imaging techniques. Magnetic resonance and optical imaging are complementary techniques. The first allows total body screening, even though it suffers from low spatial resolution and needs high