Principaux documents
8.51072
Sigma-Aldrich
6-Carboxyfluorescein
Novabiochem®
Synonyme(s) :
6-Carboxyfluorescein, 6-FAM
25 MG
66,30 $
100 MG
148,00 $
66,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
66,30 $
100 MG
148,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H12O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1C3(c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O)c2c(ccc(c2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
Clé InChI
BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This high purity fluorescent dye (λem494 nm, λex 518 nm) is supplied as a single isomer, which ensures production of labeled products of defined chemical structure, as well as greatly simplifying purification and characterization. FAM should be introduced as the last step in the synthesis to avoid formation of side-products, or protected by tritylation prior to acylation or hydrazine treatment [1].
Literature references
[1] R. Fischer, et al. (2003) Bioconjugate Chem., 14, 653.
Liaison
Replaces: 01-63-0113
Remarque sur l'analyse
Color (visual): yellow to orange
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.