Documents
8.45134
Sigma-Aldrich
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
Msynthplus
Synonyme(s) :
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3P(CH2)4COOH · Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
241-782-5
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
203-207 °C
Température de transition
flash point 195 °C
Masse volumique apparente
360‑400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
Clé InChI
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to pale yellow
Appearance of substance (visual): powder
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 204 °C
Melting range (upper value): ≤ 208 °C
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichlorethane: not measurable
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable