Documents
8.45019
Sigma-Aldrich
Aluminium chloride
(anhydrous, powder, ground) Msynthplus
Synonyme(s) :
Aluminium chloride, Hydrochloric acid aluminium salt anhydrous
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
AlCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-208-1
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Forme
powder
Puissance
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
180-181 °C (sublimed)
Solubilité
450 g/L (decomposition)
Densité
1.31 g/cm3 at 200 °C (liquid)
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): off white
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pb (Lead): lot specific result
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable