237078
Aluminum chloride hexahydrate
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 100 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
crystalline solid
crystals or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH
2.5-3.5 (20 °C)
Chaîne SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In the synthesis of corresponding THP (tetrahydropyranylation) ether from alcohol or phenol, and 3,4-dihydro-2H-pyran (DHP).
- In the direct esterification of levulinic acid and ethanol to produce ethyl levulinate.
- In the synthesis of gem-dihydroperoxides from ketones and aldehydes.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Lungs
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable