Principaux documents
308277
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
suitable for HPLC, ≥99%
Synonyme(s) :
2-Ethoxyethyl ether, Bis(2-ethoxyethyl) ether, Diethyldiglycol
1 L
460,00 $
460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
460,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5OCH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Beilstein:
1699259
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99%
Technique(s):
HPLC: suitable
Application(s):
food and beverages
pb:
180-190 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.5 mmHg ( 20 °C)
460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
5.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Produit purifié par
glass distillation
Limite d'explosivité
6.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<0.050% water
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
180-190 °C (lit.)
Pf
-68 °C
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 320 nm Amax: 0.04
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Excess molar volumes and viscosities of binary mixtures of diethylene glycol diethyl ether with chloroalkanes at 298.15 K.
Pal A and Bhardwaj RK.
Journal of Molecular Liquids, 102(1), 197-211 (2003)
R L Schuler et al.
Environmental health perspectives, 57, 141-146 (1984-08-01)
Fifteen glycol ethers were investigated for their potential to cause adverse reproductive toxic effects using an in vivo mouse screening bioassay. Pregnant mice were orally dosed once per day on days 7 through 14 of gestation at concentrations causing 0
Density, viscosity, and surface tension at 293.15 K and liquid-liquid equilibria from 301.15 K to 363.15 K under atmospheric pressure for the binary mixture of diethylene glycol diethyl ether+ water.
Li XX, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(4), 1043-1045 (2004)