Key Documents
8.43805
Sigma-Aldrich
Triisooctylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Triisooctylamine
About This Item
Formule linéaire :
(C8H17)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
247-092-0
Pureté
≥95.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Point d'ébullition
>204 °C
Température de transition
flash point 110 °C (DIN 51758)
Densité
0.800 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-22(2)16-10-7-13-19-25(20-14-8-11-17-23(3)4)21-15-9-12-18-24(5)6/h22-24H,7-21H2,1-6H3
Clé InChI
YKGBNAGNNUEZQC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.818
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2