Documents
8.43654
Sigma-Aldrich
Phenyl acetic aldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
Phenyl acetic aldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
204-574-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.35 hPa ( 19 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
-10 °C
Température de transition
flash point 68 °C (External MSDS)
Solubilité
slightly soluble 2.21 g/L
Densité
1.026-1.030 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Clé InChI
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.026 - 1.030
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
68 °C - (External MSDS)