Principaux documents
8.41747
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
1 G
70,40 $
70,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
70,40 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
206-716-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
70,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
Clé InChI
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -74.0 - -68.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable