Documents
8.41661
Sigma-Aldrich
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
219-201-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
>310 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Na): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable