MilliporeSigma
Passer à
30633
1-Décanesulfonate de sodium
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide 1-décanesulfonique sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
243,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)8CH2SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.33
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-525-9
Beilstein/REAXYS Number:
3918920
MDL number:
243,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
mol wt
244.33 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.05 g/mL, clear
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-decanesulfonate is an ion-associating reagent.
Application
Réactifs d′association d′ions en HPLC, y compris pour l′analyse des peptides et des protéines
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
30631D3412106437
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
~98%
assay
≥99%
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
-
solubility
H2O: 0.05 g/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 25 mg/mL
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Décanesulfonate de sodium
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe