Principaux documents
8.41406
Sigma-Aldrich
6-Methoxyquinoline
for synthesis
Synonyme(s) :
6-Methoxyquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
226-077-2
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
pb
279-284 °C/1013 hPa
Pf
17-20 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.152 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
Clé InChI
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.153
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
> 110 °C