Documents
8.41200
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
207-105-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
156-159 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
XNTIGDVFBDJLTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
for synthesis
Application
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid for synthesis. CAS 434-75-3, molar mass 174.55 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 156 °CMelting range (upper value)≤ 159 °CIdentity (IR)passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable