Principaux documents
8.40126
Sigma-Aldrich
Butyltinhydroxide-oxide
for synthesis
Synonyme(s) :
Butyltinhydroxide-oxide, Butylhydroxyoxo stannane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H10O2Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
218-880-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.47 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
pb
>350 °C/1013 hPa
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Sn](=O)(O)CCCC
InChI
1S/C4H9.H2O.O.Sn/c1-3-4-2;;;/h1,3-4H2,2H3;1H2;;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (Sn): 54.0 - 60.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable