Documents
8.40122
Sigma-Aldrich
Span® 65
for synthesis
Synonyme(s) :
Span® 65, Sorbitan tristearate, Sorbitan trioctadecanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C60H114O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
963.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
247-891-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
>100 °C/1013 hPa
Pf
53 °C
Température de transition
flash point >149 °C
Densité
0.98 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C60H114O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-53-55(67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)60-59(54(61)52-66-60)68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h54-55,59-61H,4-53H2,1-3H3/t54-,55?,59+,60-/m1/s1
Clé InChI
IJCWFDPJFXGQBN-BIFNRIDTSA-N
Application
Span® 65 for synthesis. CAS 26658-19-5, molar mass 963.55 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: 66 - 80
Saponification value: 176 - 188
Identity (IR): passes test
Informations légales
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150.00 °C - closed cup