P4634
TWEEN® 85
Synonyme(s) :
Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Composition
Oleic acid, ≥50% (balance primarily C10-C18 fatty acids)
Concentration
≥50% (GC)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>300.2 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
> 149 °C - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves