Documents
8.40121
Sigma-Aldrich
Span® 60
for synthesis
Synonyme(s) :
Span® 60, Sorbitan monostearate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H46O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
215-664-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Puissance
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
>100 °C/1013 hPa
Pf
53 °C
Température de transition
flash point >149 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Application
Span® 60 for synthesis. CAS 1338-41-6, molar mass 430.62 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: 235 - 260
Saponification value: 147 - 157
Identity (IR): passes test
Informations légales
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable