Principaux documents
8.40056
Sigma-Aldrich
4,4′-Difluorodiphenylmethane
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4′-Difluorodiphenylmethane, Bis(4-fluorophenyl)methane
10 G
60,90 $
60,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
60,90 $
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
207-274-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
60,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
265 °C
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)Cc2ccc(cc2)F
InChI
1S/C13H10F2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2
Clé InChI
DXQVFHQUHOFROC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
4,4′-Difluorodiphenylmethane for synthesis. CAS 457-68-1, molar mass 204.22 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.157 - 1.161Identity (IR)passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable