Documents
8.22254
Sigma-Aldrich
Acide formique
for synthesis
Synonyme(s) :
Methanoic acid, Formylic acid
About This Item
Formule linéaire :
HCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.03
Numéro Beilstein :
1209246
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-579-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
1.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
44.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
12-38 % (v/v)
57 %
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Température de transition
flash point 49.5 °C
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Atmospheric Implications: Provides insights into the large and ubiquitous source of atmospheric formic acid, affecting precipitation chemistry and acidity (Millet et al., 2015).
  • Sustainable Production: Covers the sustainability aspects of formic acid production and its role in bridging power and chemical industries (Bulushev & Ross, 2018).
  • Hydrogen Energy Carrier: Explores formic acid as a potential hydrogen storage medium, focusing on its applications in low-carbon energy systems (Singh et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.221
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
121.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49.5 °C - closed cup
Protocoles
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.