695076
Acide formique
ACS reagent, ≥96%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
1.6 (vs air)
Pression de vapeur
44.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥96%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
57 %
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
Point d'ébullition
100-101 °C (lit.)
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
sulfite (SO32-): passes test
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Application(s)
sample preparation
Chaîne SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Co-Nx-catalyzed one-pot reductive amination of carbonyl compounds with nitro compounds to synthesize secondary amines.
- Photoreduction of polycyclic and heterocyclic nitro arenes to corresponding amines.
- Pd-catalyzed chemoselective hydrogenation of olefins to saturated hydrocarbons.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
121.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49.5 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.