Principaux documents
8.22161
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid
10 G
76,60 $
76,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
76,60 $
About This Item
Formule linéaire :
3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
208-486-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
204-207 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)OC)O
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 205 °C
Melting range (upper value): ≤ 209 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1