Principaux documents
8.22070
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Formule linéaire :
4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
208-679-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
solid
Pf
169-172 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Clé InChI
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable