Key Documents
8.21399
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylthiourea
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylthiourea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H8N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
208-588-2
Niveau de qualité
Forme
crystals
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
155 °C/1 hPa
Pf
60-64 °C
Solubilité
1000 g/L (experimental)
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
Clé InChI
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable