Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 101,00 $ |
1 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 238,00 $ |
A propos de cet article
Formule linéaire :
HOCH2NHCONHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-444-0
Beilstein/REAXYS Number:
1811870
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
125 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCNC(=O)NCO
InChI
1S/C3H8N2O3/c6-1-4-3(8)5-2-7/h6-7H,1-2H2,(H2,4,5,8)
InChI key
QUBQYFYWUJJAAK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥99% (from N) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form - | form crystals |
| mp 125 °C (dec.) (lit.) | mp 101-104 °C (lit.), 103-107 °C | mp 101-104 °C (lit.), 102-109 °C | mp 105-108 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c