Documents
8.21135
Sigma-Aldrich
Triethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Triethylammonium chloride, Triethylamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-067-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
255-258 °C
Solubilité
1440 g/L
Densité
1.07 g/cm3 at 21 °C
Masse volumique apparente
220 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
Clé InChI
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Two‐Component Supramolecular Gels Derived from Amphiphilic Shape‐Persistent Cycloaramides for Specific Recognition of Native Arginine: Explores the use of triethylammonium chloride in developing supramolecular gels for biochemical applications, emphasizing its selectivity and potential in biomolecular recognition (Y He, M Xu, R Gao, X Li, F Li, X Wu - Angewandte Chemie International Edition, 2014). Read more.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable