Principaux documents
8.21178
Sigma-Aldrich
Trimethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethylammonium chloride, Trimethylamine hydrochloride
5 G
39,50 $
250 G
132,00 $
39,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
39,50 $
250 G
132,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-810-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
39,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
3090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
273-278 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H](C)(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
Clé InChI
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1