Documents
8.21077
Sigma-Aldrich
o-Terphényle
for synthesis
Synonyme(s) :
o-Terphényle
About This Item
Formule linéaire :
2-(C6H5)C6H4C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
201-517-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Puissance
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
332 °C/1013 hPa
Pf
55-59 °C
Température de transition
flash point 163 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Clé InChI
OIAQMFOKAXHPNH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Hybrid Edge Results in Narrowed Band Gap: Bottom-up Liquid-Phase Synthesis of Bent N = 6/8 Armchair Graphene Nanoribbons (Le bord hybride entraîne une bande interdite plus étroite : synthèse en phase liquide ascendante de nanorubans de graphène courbés de type armchair (N = 6/8)). : cette étude démontre une synthèse en phase liquide ascendante de nanorubans de graphène courbés de type armchair avec une structure de bord hybride, qui entraîne une bande interdite plus étroite. L'utilisation de l'o-terphényle dans cette synthèse est essentielle pour obtenir les propriétés souhaitées des nanorubans (Li et al., 2024).
  • White Light from Blue Fluorescence and Sensitized Yellow Long-Afterglow Phosphorescence of o-Terphenyl in Its ο-Acid···Base Adduct with Ag(3)Pz(3) (Lumière blanche provenant de la fluorescence bleue et de la phosphorescence jaune à longue rémanence sensibilisée de l'o-terphényle dans son adduit acide-base avec Ag(3)Pz(3)). : la recherche étudie les propriétés optiques de l'o-terphényle dans un complexe avec Ag(3)Pz(3), montrant son potentiel dans la formation de lumière blanche via la fluorescence bleue et la phosphorescence jaune à longue rémanence (Zhan et al., 2019).
  • Regularized Dynamical Decoupling Noise Spectroscopy - A Decoherence Descriptor for Radicals in Glassy Matrices (Spectroscopie de bruit à découplage dynamique régularisé - un descripteur de décohérence pour les radicaux dans les matrices vitreuses). : cet article décrit l'utilisation de l'o-terphényle comme matrice vitreuse pour la spectroscopie de bruit, offrant un aperçu des processus de décohérence des radicaux. Les résultats soulignent le rôle de l'o-terphényle dans la stabilisation des radicaux pour des applications de spectroscopie avancées (Soetbeer et al., 2021).
  • Counterion Influence on Dynamic Spin Properties in a V(iv) Complex (Influence des contre-ions sur les propriétés dynamiques du spin dans un complexe V(iv)). : cette étude explore l'influence des contre-ions sur les propriétés dynamiques du spin dans un complexe V(iv), l'o-terphényle jouant un rôle dans la modulation des propriétés magnétiques du complexe. L'étude souligne l'importance des matériaux dans les applications de résonance magnétique (Lin et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Dosage (HPLC, % d'aire) : ≥ 99,0 % (a/a)
Plage de fusion (limite inférieure) : ≥ 54 °C
Plage de fusion (limite supérieure) : ≤ 57 °C
Identité (IR) : test réussi
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
325.4 °F
Point d'éclair (°C)
163 °C