102741
2-Fluorobiphenyl
96%
Synonyme(s) :
1-Fluoro-2-phenylbenzene, o-Fluorodiphenyl
59,00 $
About This Item
59,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
pb
248 °C (lit.)
Pf
71-74 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
phenyl
Chaîne SMILES
Fc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3