8.07483
Poly(éthylène glycol)
200, for synthesis
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
350 °C (DIN 51794)
Puissance
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
>150 °C
Pf
-50 °C
Température de transition
flash point 180 °C
Solubilité
soluble 70 g/L
Densité
1.124 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
- A structure-directing agent to synthesize iron vanadate (FeVO4) nanoparticles via co-precipitation method.
- An organic additive to prepare crystalline nanorods of calcium tungstate (CaWO4) using calcium chloride and sodium tungstate via solvothermal process.
- A surface modifier in the synthesis of calcium peroxide nanoparticles using CaCl2 as a precursor via hydrolysis-precipitation method.
- A green solvent in combination with H2O in the preparation of 4-sulfanylcoumarins by sulfanylation of 4-tosyloxycoumarins with thiourea and alkyl halides.
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: 535 - 590
Average molecular mass: 190 - 210
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
281.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup