Principaux documents
8.21027
Sigma-Aldrich
Phthaldialdehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
Phthaldialdehyde, OPA
500 MG
70,20 $
10 G
170,00 $
50 G
418,00 $
25 KG
14 500,00 $
70,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
70,20 $
10 G
170,00 $
50 G
418,00 $
25 KG
14 500,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-(CHO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
211-402-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
70,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
178 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
pb
83-84 °C/1 hPa
Pf
52-58 °C
Température de transition
flash point 132 °C
Solubilité
53 g/L
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
530 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=Cc1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
Clé InChI
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • An investigation of o-phthaldialdehyde as a derivatization reagent and optimization of instrumental parameters for qualitative amino acid profiling via UPLC-UV Detailed examination of o-phthaldialdehyde′s efficiency in amino acid profiling to enhance diagnostic accuracies for metabolic diseases like AKU and PKU (A Aspö - 2023). Access the study.
  • Correlation of the Free Amino Nitrogen and Nitrogen by O-Phthaldialdehyde Methods in the Assay of Beer This research correlates nitrogen content measurements in beer using the o-phthaldialdehyde method, discussing its implications for brewing quality control (L Otama, S Tikanoja, H Kane, S Hartikainen, L Kaski - Date not specified). Access the study.
  • Turn-on fluorescence detection of glutathione based on o-phthaldialdehyde-assisted SiO2 particles Investigation into a novel fluorometric method for detecting glutathione in supplements using o-phthaldialdehyde and functionalized silica particles (P Nedeljko, M Turel, A Lobnik - 2018). Access the study.
  • Biochemical Measures of Neuropathy-Glutathione Assay (GSH) A study on the biochemical assessment of neuropathy by measuring glutathione levels using o-phthaldialdehyde in a methanol solution, emphasizing the methodology′s sensitivity and reliability (E Feldman - 2019). Access the study.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup