8.20832
1-Methylpyrrole
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Methylpyrrole, N-Methylpyrrole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
400 °C
Puissance
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4-8.5 % (v/v)
pH
10.4 (10 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
111-113 °C/1013 hPa
Pf
-57 °C
Température de transition
flash point 16 °C
Solubilité
13 g/L
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Systematic Assessment of the Catalytic Reactivity of Frustrated Lewis Pairs in CH Bond Activation: The article explores the FLP-catalyzed CH bond activation of 1-methylpyrrole, evaluating its catalytic performance (Y Guo, et al., 2023).
- Design of a Mesoionic Janus-type Dicarbene: Research on 1-methylpyrrole with 4-bromoacetophenone for potential applications in synthetic chemistry (JN Leung, HV Huynh, 2024).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.909 - 0.910
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F
Point d'éclair (°C)
16 °C