Principaux documents
8.20746
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Potassium methylate, Potassium methoxide, Potassium methanolate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH3KO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
212-736-1
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
30-50 °C
pH
12.8 (20 °C, 7 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
750 kg/m3
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Clé InChI
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Free KOH: ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup