Principaux documents
8.20675
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)acrylamide
(48% aqueous solution) (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
100 ML
53,30 $
1 L
346,00 $
53,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
53,30 $
1 L
346,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.22
53,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
31 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
pb
100 °C/1013 hPa
Pf
-10 °C
Température de transition
flash point >93 °C
Densité
1.08 g/cm3 at 20 °C
Remarque sur l'analyse
Assay (ex N): 46.0 - 50.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.084
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3