Principaux documents
8.18455
Sigma-Aldrich
Eugenol
for synthesis
Synonyme(s) :
Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol
100 ML
53,60 $
500 ML
182,00 $
53,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
53,60 $
500 ML
182,00 $
About This Item
Formule linéaire :
2-(CH3O)-4-(CH2=CHCH2)C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-589-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
53,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1930 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
252 °C/1013 hPa
Pf
-9.2 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)c1c(ccc(c1)CC=C)O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Clé InChI
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.064 - 1.066
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
255.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
124 °C - closed cup