8.20493
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Synonyme(s) :
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
440 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
235 °C
Puissance
6653 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.6-17.6 % (v/v)
Point d'ébullition
43 °C/1013 hPa
Pf
-105 °C
Température de transition
flash point -18 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Methanol (GC, area%): ≤ 0.50 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.858 - 0.862
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup