Principaux documents
8.14549
Sigma-Aldrich
Formaldehyde diethyl acetal
for synthesis
Synonyme(s) :
Formaldehyde diethyl acetal, Diethoxymethane
250 ML
52,00 $
1 L
70,60 $
52,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
52,00 $
1 L
70,60 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
207-330-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
70 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
174 °C
Puissance
3536 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16600 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pb
88 °C/1013 hPa
Pf
-66 °C
Température de transition
flash point -6 °C
Solubilité
91 g/L
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(COCC)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup