Documents
8.20176
Sigma-Aldrich
Bromure de 2-bromoéthylammonium
for synthesis
Synonyme(s) :
Bromure de 2-bromoéthylammonium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H7Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
219-924-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
171-176 °C
Solubilité
>500 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
Clé InChI
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Concepts d'une nouvelle méthode HPLC simple et rapide pour quantifier la fosfomycine trométamol : cette étude a utilisé le 2-aminoheptane dans les méthodes HPLC pour quantifier la fosfomycine trométamol, démontrant son utilité dans l'analyse pharmaceutique (M Piponski et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Dosage (argentométrie) : ≥ 99,0 %
Plage de fusion (limite inférieure) : ≥ 171 °C
Plage de fusion (limite supérieure) : ≤ 176 °C
Identité (IR) : test réussi
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup