Principaux documents
8.20063
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Hydroxyethylammonium chloride, Ethanolamine hydrochloride, 2-Aminoethanol hydrochloride, Ethanolammonium chloride
100 G
46,50 $
500 G
121,00 $
46,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 G
46,50 $
500 G
121,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H7NO · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.08 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
217-900-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Pf
80-84 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCCO
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Clé InChI
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Hydroxyethylammonium chloride also known as ethanolammonium chloride used in the synthesis of esters and ethers via nucleophilic substitution reactions. It can be used to functionalization of various polymers.
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 80 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable