Documents
8.20054
Sigma-Aldrich
Aluminium tri-sec-butylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Aluminium tri-sec-butylate, Aluminium tri-sec-butanolate, Aluminium sec-butoxide
About This Item
Formule linéaire :
Al[OCH(CH3)C2H5]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
218-871-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
23 hPa ( 195 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
406 °C
Puissance
401 mg/kg LD50, oral (Rat)
402 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-9.8 % (v/v)
Point d'ébullition
180-182 °C/5 hPa
Température de transition
flash point 26 °C
Densité
0.96 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
Application
Aluminium tri-sec-butylate can be used as:
  • A precursor in the preparation of alumina.
  • An initiator for the bulk ring-opening polymerization of δ-valerolactone and ε-caprolactone.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F
Point d'éclair (°C)
26 °C
Oxidation of toluene in humid air by metal oxides supported on $\gamma$-alumina
Esmaeilirad M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 333, 293-307 (2017)