Documents
8.20016
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethanesulfonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
209-843-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Point d'ébullition
136-140 °C/3 hPa
Pf
-17 °C
Densité
1.34 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/p-1
Clé InChI
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.340 - 1.345
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup