Principaux documents
8.18783
Sigma-Aldrich
Decanonitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Decanonitrile, Capric acid nitrile
100 ML
584,00 $
584,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 ML
584,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
217-830-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
584,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
-18 °C
Température de transition
flash point 97 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N#CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
Clé InChI
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Decanonitrile, an organic compound with a nitrile group, plays a vital role in organic synthesis. The nitrile group is highly polar, making it a good electrophilic center. It can participate in nucleophilic attack, often serving as a key intermediate in the formation of other functional groups such as ketones, carboxylic acids, and amines. Additionally, decanonitrile acts as a precursor in the production of polyamides.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.820
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - Pensky-Martens closed cup