Principaux documents
8.18738
Sigma-Aldrich
2-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 2-methylphenyl ester
5 ML
175,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
175,00 $
About This Item
Formule linéaire :
2(CH3)C6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352118
Numéro de classement CE :
210-390-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
pb
238-240 °C
Température de transition
flash point 108 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S=C=Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup