Principaux documents
8.18734
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Chloro-3,5-dimethylphenol, p-Chloro-m-xylenol
250 G
81,70 $
81,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
81,70 $
About This Item
Formule linéaire :
4-(Cl)-3,5-(CH3)2C6H2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-793-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
81,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Puissance
3830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (0.2 g/L in H2O)
pb
246 °C/1013 hPa
Pf
114-116 °C
Température de transition
flash point 132 °C
Densité
0.67 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(cc(cc1C)O)C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Clé InChI
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 117 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1