Documents
8.18627
Sigma-Aldrich
Linalool
for synthesis
Synonyme(s) :
Linalool, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(CH3)=CH(CH2)2C(OH)(CH3)CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-134-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.10 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
235 °C
Puissance
2790 mg/kg LD50, oral (Rat)
5610 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9-5.2 % (v/v)
pH
4.5 (25 °C, 1.45 g/L in H2O)
Température de transition
flash point 79 °C
Solubilité
1.45 g/L
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Clé InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup