Principaux documents
8.03181
Sigma-Aldrich
Benzyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyl acetate, Acetic acid benzyl ester
100 ML
47,80 $
1 L
95,20 $
47,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
47,80 $
1 L
95,20 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
205-399-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1 hPa ( 45 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.9-8.4 % (v/v)
pb
205-207 °C/1013 hPa
Pf
-51 °C
Température de transition
flash point 95 °C
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.056
Identity (IR): passes test
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup