Documents
8.18444
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, Tyramine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-462-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
pH
<7 ( in H2O)
Pf
268-269 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
Clé InChI
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable