Principaux documents
8.18356
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide urea
for synthesis
Synonyme(s) :
Hydrogen peroxide urea, Carbamide peroxide powder, Hydrogen peroxide urea powder
100 G
51,60 $
500 G
102,00 $
10 KG
1 210,00 $
25 KG
2 450,00 $
51,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
51,60 $
500 G
102,00 $
10 KG
1 210,00 $
25 KG
2 450,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH4N2O · H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352120
Numéro de classement CE :
204-701-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
pH
6.3 (20 °C in H2O)
Pf
75-85 °C (decomposition)
Solubilité
500 g/L
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)N.OO
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
Clé InChI
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 33.0 - 37.0 %
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable